Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-iodobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-iodobenzoate, Methyl 5-Iodoanthranilate, Methyl 2-Amino-5-iodobenzoate, 5-Iodoanthranilic acid methyll ester
OR4694-100G OR4694-25G OR4694-5G
APOSOR4694-100GEA 413 EUR
APOSOR4694-100G APOSOR4694-25G APOSOR4694-5G
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₈INO₂
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798574
CAS nummer: 77317-55-6