Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR4697-10G OR4697-1G OR4697-5G
APOSOR4697-10GEA 51.2 EUR
APOSOR4697-10G APOSOR4697-1G APOSOR4697-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052514
CAS nummer: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0