Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4700-5G OR4700-100G OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA 29.2 EUR
APOSOR4700-5G APOSOR4700-100G APOSOR4700-25G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Smeltpunt: 59…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683863
CAS nummer: 5471-81-8