5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR470006-1G
OR470006-5G
APOSOR470006-1GEA
64.3
EUR
APOSOR470006-1G
APOSOR470006-5G
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule:
C₇H₇BrN₂ Smeltpunt: 186…191 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06659750 CAS nummer: 115170-40-6 |