4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Methylsulphonylamino)benzonitrile
OR470012-25G OR470012-5G
APOSOR470012-25GEA 526 EUR
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204724
CAS nummer: 36268-67-4