3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470015-25G OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA 175 EUR
APOSOR470015-25G APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411296
CAS nummer: 102297-41-6