1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470032-1G OR470032-5G OR470032-250MG
APOSOR470032-1GEA 482 EUR
APOSOR470032-1G APOSOR470032-5G APOSOR470032-250MG
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Formule: C₉H₁₄N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06616818
CAS nummer: 412355-81-8