4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470038-5G OR470038-1G
APOSOR470038-5GEA 1020 EUR
APOSOR470038-5G APOSOR470038-1G
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691678
CAS nummer: 915920-27-3