Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 1020 EUR
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025051
CAS nummer: 7151-77-1