tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470061-1G OR470061-250MG OR470061-5G
APOSOR470061-1GEA 93.5 EUR
APOSOR470061-1G APOSOR470061-250MG APOSOR470061-5G
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
tert-Butyl-3-bromo-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅BrN₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448169
CAS nummer: 723286-80-4