2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470071-1G OR470071-5G
APOSOR470071-1GEA 0 EUR
APOSOR470071-1G APOSOR470071-5G
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425732
CAS nummer: 175153-55-6