3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470097-1G OR470097-5G
APOSOR470097-1GEA 257 EUR
APOSOR470097-1G APOSOR470097-5G
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09045698
CAS nummer: 6336-59-0