2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [2-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
OR470099-1G OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA 217 EUR
APOSOR470099-1G APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972274
CAS nummer: 3395-40-2