[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470100-1G OR470100-5G
APOSOR470100-1GEA 196 EUR
APOSOR470100-1G APOSOR470100-5G
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
[4-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233485
CAS nummer: 15267-49-9