3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR470101-1G OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA 192 EUR
APOSOR470101-1G APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02295728
CAS nummer: 7170-45-8