3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470102-1G OR470102-5G
APOSOR470102-1GEA 308 EUR
APOSOR470102-1G APOSOR470102-5G
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09812167
CAS nummer: 210962-57-5