3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470103-1G OR470103-5G
APOSOR470103-1GEA 308 EUR
APOSOR470103-1G APOSOR470103-5G
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09803402
CAS nummer: 916198-50-0