3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470104-1G OR470104-5G
APOSOR470104-1GEA 155 EUR
APOSOR470104-1G APOSOR470104-5G
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
3-(2-Methylphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00642410
CAS nummer: 25173-35-7