3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470105-1G OR470105-5G
APOSOR470105-1GEA 308 EUR
APOSOR470105-1G APOSOR470105-5G
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09948835
CAS nummer: 111140-92-2