3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470106-1G OR470106-5G
APOSOR470106-1GEA 308 EUR
APOSOR470106-1G APOSOR470106-5G
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(2-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02364319
CAS nummer: 103204-34-8