Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470145-5G OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA 582 EUR
APOSOR470145-5G APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Formule: C₅H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466577
CAS nummer: 29917-12-2