3-Acetylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR470156-1G OR470156-5G
APOSOR470156-1GEA 64.3 EUR
APOSOR470156-1G APOSOR470156-5G
3-Acetylquinoline
3-Acetylquinoline
Formule: C₁₁H₉NO
Kookpunt: 139 °C
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030698
CAS nummer: 33021-53-3