2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470179-1G OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA 288 EUR
APOSOR470179-1G APOSOR470179-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18379274
CAS nummer: 811450-82-5