5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470199-1G OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA 308 EUR
APOSOR470199-1G APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11156303
CAS nummer: 1020997-14-1