1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 196 EUR
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14596111
CAS nummer: 1249531-45-0