Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470245-5G OR470245-1G
APOSOR470245-5GEA 1220 EUR
APOSOR470245-5G APOSOR470245-1G
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976754
CAS nummer: 1060816-03-6