Methyl-3-nitropicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-Nitropyridine-2-carboxylate
OR470250-1G OR470250-5G
APOSOR470250-1GEA 196 EUR
APOSOR470250-1G APOSOR470250-5G
Methyl-3-nitropicolinate
Methyl-3-nitropicolinate
Formule: C₇H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953158
CAS nummer: 103698-08-4