3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 247 EUR
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08569890
CAS nummer: 915923-66-9