6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 497 EUR
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410400
CAS nummer: 887976-03-6