3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 1130 EUR
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412397
CAS nummer: 15360-02-8