6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 400 EUR
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410398
CAS nummer: 887976-22-9