Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetate, Ethyl 2-(trans-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)acetate, 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid Ethyl ester, 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic acid Ethyl ester
OR470414-1G OR470414-5G
APOSOR470414-1GEA 137 EUR
APOSOR470414-1G APOSOR470414-5G
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Formule: C₁₅H₂₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20491405
CAS nummer: 946598-34-1