N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470434-1G OR470434-5G
APOSOR470434-1GEA 257 EUR
APOSOR470434-1G APOSOR470434-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
Formule: C₇H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12028061
CAS nummer: 14745-84-7