3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470472-1G OR470472-250MG
APOSOR470472-1GEA 565 EUR
APOSOR470472-1G APOSOR470472-250MG
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772909
CAS nummer: 40138-66-7