2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 125 EUR
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041737
CAS nummer: 137-18-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III