3-Methyladenine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
OR470734-1G OR470734-10MG OR470734-5G
APOSOR470734-1GEA 0 EUR
APOSOR470734-1G APOSOR470734-10MG APOSOR470734-5G
3-Methyladenine
3-Methyladenine
Formule: C₆H₇N₅
MW: 149.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010531
CAS nummer: 5142-23-4