[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470743-5G OR470743-1G
APOSOR470743-5GEA 1120 EUR
APOSOR470743-5G APOSOR470743-1G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114894
CAS nummer: 766539-28-0