(Ethylsulphonyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR470954-1G OR470954-5G
APOSOR470954-1GEA 308 EUR
APOSOR470954-1G APOSOR470954-5G
(Ethylsulphonyl)acetic acid
(Ethylsulphonyl)acetic acid
Formule: C₄H₈O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864550
CAS nummer: 141811-44-1