4-Chloro-2,6-dinitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471101-1G OR471101-5G
APOSOR471101-1GEA 451 EUR
APOSOR471101-1G APOSOR471101-5G
4-Chloro-2,6-dinitrobenzonitrile
4-Chloro-2,6-dinitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651708
CAS nummer: 1272756-26-9