4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471102-1G OR471102-5G
APOSOR471102-1GEA 277 EUR
APOSOR471102-1G APOSOR471102-5G
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02249880
CAS nummer: 95192-57-7