4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471156-1G OR471156-250MG
APOSOR471156-1GEA 810 EUR
APOSOR471156-1G APOSOR471156-250MG
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Formule: C₈H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622253
CAS nummer: 117837-77-1