5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-5-bromopyrazole
OR471180-1G OR471180-25G OR471180-5G
APOSOR471180-1GEA 70.1 EUR
APOSOR471180-1G APOSOR471180-25G APOSOR471180-5G
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C3H4BrN3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199259
CAS nummer: 950739-21-6