2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
OR4713-5G
OR4713-25G
OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA
22
EUR
APOSOR4713-5G
APOSOR4713-25G
APOSOR4713-100G
2-Bromo-5-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Formule:
C₅H₄BrNO Smeltpunt: 133…136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114184 CAS nummer: 55717-45-8 |