[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471301-5G OR471301-1G OR471301-250MG
APOSOR471301-5GEA 1460 EUR
APOSOR471301-5G APOSOR471301-1G APOSOR471301-250MG
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071394
CAS nummer: 857549-15-6