Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR471383-5G OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA 1230 EUR
APOSOR471383-5G APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Formule: C₂₅H₁₆N₄O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546931
CAS nummer: 60532-62-9