2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471485-1G OR471485-5G
APOSOR471485-1GEA 308 EUR
APOSOR471485-1G APOSOR471485-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03998747
CAS nummer: 171503-27-8