Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471501-1G OR471501-5G
APOSOR471501-1GEA 185 EUR
APOSOR471501-1G APOSOR471501-5G
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅N₃O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01346736
CAS nummer: 6311-73-5