2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-[Bis(Boc)amino]-4-chloro-2-methylpyrimidine
OR471508-1G OR471508-5G
APOSOR471508-1GEA 257 EUR
APOSOR471508-1G APOSOR471508-5G
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Formule: C₁₅H₂₂ClN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199258
CAS nummer: 1350918-95-4