2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471510-1G OR471510-250MG
APOSOR471510-1GEA 257 EUR
APOSOR471510-1G APOSOR471510-250MG
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₂Cl₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109463
CAS nummer: 938443-20-0