2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR471529-1G OR471529-5G
APOSOR471529-1GEA 257 EUR
APOSOR471529-1G APOSOR471529-5G
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495892
CAS nummer: 444574-75-8